Tisk…
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 3610 CZK
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Bod varu: 234 °C/765mmHg
Hustota: 1,724 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061136
CAS číslo: 38573-88-5