Tisk…

4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 2070 CZK
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Bod tání: 26…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143268
CAS číslo: 202865-61-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR