Tisk…
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene
PC1380D-25G PC1380D-5G
APOSPC1380D-25GEA 1820 CZK
APOSPC1380D-25G APOSPC1380D-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%
4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143258
CAS číslo: 202865-60-9
EINECS: 606-491-3