Tisk…
2-Fluoro-m-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 2320 CZK
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782078
CAS číslo: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III