Tisk…
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1378-1G PC1378-5G PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA 2110 CZK
APOSPC1378-1G APOSPC1378-5G APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C8H6BrFO2
MW: 233.0300 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864663
CAS číslo: 1375964-39-8
UN: 3261
ADR: 8 II