Tisk…

2-Brom-4,6-difluoranilin 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 622 CZK
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Brom-4,6-difluoranilin 98%
2-Brom-4,6-difluoranilin
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009639
CAS číslo: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR