Tisk…
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1374R-25G PC1374R-5G PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA 1410 CZK
APOSPC1374R-25G APOSPC1374R-5G APOSPC1374R-100G
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrCl₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142585
CAS číslo: 202865-57-4