1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1374KG-25G
PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA
34720
CZK
APOSPC1374KG-25G
APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Vzorec:
C₅H₅BrClF₃ Bod varu: 74…75 °C/93mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153682 CAS číslo: 356-73-0 |