Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1373-1G PC1373-5G PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA 622 CZK
APOSPC1373-1G APOSPC1373-5G APOSPC1373-10G
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 89 °C/15mmHg
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093762
CAS číslo: 93249-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II