Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 705 CZK
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782070
CAS číslo: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III