Tisk…
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 2250 CZK
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₃BrClF₃
Bod varu: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039225
CAS číslo: 374-25-4