Tisk…
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 CZK
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Vzorec: C₄H₄BrClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153677
CAS číslo: 232602-78-7