Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 2110 CZK
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864661
CAS číslo: 64695-82-5