Tisk…
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-25GEA 705 CZK
APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Bod varu: 62…64 °C/9mmHg
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042519
CAS číslo: 60811-18-9