Tisk…

1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 622 CZK
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene 97%
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Bod varu: 91…92 °C/20mmHg
Hustota: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079708
CAS číslo: 1996-29-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR