Tisk…
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 1620 CZK
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070747
CAS číslo: 33863-76-2