1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G
PC1367-100G
PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA
3110
CZK
APOSPC1367-250G
APOSPC1367-100G
APOSPC1367-500G
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrClF Bod varu: 188…194 °C Hustota: 1,727 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051794 CAS číslo: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...