Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 2150 CZK
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051707
CAS číslo: 201849-14-1