Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 4070 CZK
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Bod tání: 41…43 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070746
CAS číslo: 195191-47-0