Tisk…
2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1360-5G
APOSPC1360-5GEA 3610 CZK
APOSPC1360-5G
2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
2-Chloro-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445246
CAS číslo: 116850-28-3
UN: 1993
ADR: 3,III