5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G
PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA
827
CZK
APOSPC1359-100G
APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃BrClF₃ MW: 259.45 Bod varu: 195 °C Bod tání: –21 °C Hustota: 1.745 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000601 CAS číslo: 445-01-2 EINECS: 207-149-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...