Tisk…
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G PC1358-5G PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA 1410 CZK
APOSPC1358-10G APOSPC1358-5G APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00509374
CAS číslo: 94610-82-9