Tisk…
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 1240 CZK
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
Bod varu: 188…192 °C
Bod tání: –23 to –22 °C
Hustota: 1,726 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018093
CAS číslo: 454-78-4
EINECS: 207-226-0