4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1350-100G
PC1350-1KG
PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA
1620
CZK
APOSPC1350-100G
APOSPC1350-1KG
APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ Bod varu: 154…156 °C Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000398 CAS číslo: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3,III |