Tisk…
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 2940 CZK
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Bod varu: 98 °C/16mmHg
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1644-88-8