1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1347-100G
PC1347-25G
PC1347-5G
PC1347-500G
APOSPC1347-100GEA
2240
CZK
APOSPC1347-100G
APOSPC1347-25G
APOSPC1347-5G
APOSPC1347-500G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene 98+%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrClF Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142587 CAS číslo: 110407-59-5 |