Tisk…
2,3-Difluorophenetole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 827 CZK
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Vzorec: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Bod varu: 178 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368737
CAS číslo: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4