Tisk…

4-Fluororesorcinol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dihydroxybenzene

PC1341-10G PC1341-25G PC1341-5G
APOSPC1341-10GEA 8200 CZK
APOSPC1341-10G APOSPC1341-25G APOSPC1341-5G
4-Fluororesorcinol 98%
4-Fluororesorcinol
Vzorec: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03789074
CAS číslo: 103068-41-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR