3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1340-1KG
PC1340-250G
PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA
5590
CZK
APOSPC1340-1KG
APOSPC1340-250G
APOSPC1340-500G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ Bod varu: 154…156 °C Hustota: 1,613 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000380 CAS číslo: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN: 1993 ADR: 3,III |