Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 1080 CZK
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095347
CAS číslo: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III