Tisk…
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 622 CZK
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod tání: 33…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412200
CAS číslo: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2