Tisk…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
PC1330-100G
APOSPC1330-100GEA 2070 CZK
APOSPC1330-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Bod varu: 167…168 °C
Hustota: 1,652 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000373
CAS číslo: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III