2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1328-1G
PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA
7510
CZK
APOSPC1328-1G
APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Vzorec:
C₄H₄F₄O MW: 144,07 g/mol Bod varu: 152…157 °C Hustota: 1,414 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 44 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00190085 CAS číslo: 374-32-3 UN: 1987 ADR: 3,III |