Tisk…
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1318-100G
APOSPC1318-100GEA 2070 CZK
APOSPC1318-100G
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018095
CAS číslo: 877-90-7