Tisk…
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 5820 CZK
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184.1600 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569309
CAS číslo: 2967-72-8