Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 2900 CZK
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
Bod varu: 71 °C/11mmHg
Bod tání: –34,4 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077613
CAS číslo: 707-72-2
UN: 1760
ADR: 8,III