2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1302-100G
PC1302-25G
APOSPC1302-100GEA
30780
CZK
APOSPC1302-100G
APOSPC1302-25G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate
Vzorec:
C₆H₂F₁₂O₃S Bod varu: 143…144 °C Hustota: 1,636 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093638 CAS číslo: 79963-95-4 UN: 3265 ADR: 8,II |