Tisk…
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1301-1G PC1301-5G
APOSPC1301-1GEA 2790 CZK
APOSPC1301-1G APOSPC1301-5G
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
4,4,4-Trifluorobutyronitrile
Vzorec: C₄H₄F₃N
Bod varu: 139…140 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183570
CAS číslo: 690-95-9
UN: 3273
ADR: 3+6.1,II