Tisk…
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)methanol
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 827 CZK
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol 98%
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Bod varu: 220…225 °C
Bod tání: 34…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792428
CAS číslo: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7