Tisk…
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1295-25G PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA 26060 CZK
APOSPC1295-25G APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Vzorec: C₂₄F₄₈O₈
MW: 1328.19 g/mol
Bod varu: 120…122 °C/1mmHg
Hustota: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411205
CAS číslo: 13140-25-5
UN: 3265
ADR: 8 II