Tisk…
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1292-5G PC1292-1G
APOSPC1292-5GEA 11610 CZK
APOSPC1292-5G APOSPC1292-1G
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane) 97%
Perfluoro(1,3-dipropoxycyclohexane)
Vzorec: C₁₂F₂₄O₂
MW: 632.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094119
CAS číslo: 400626-83-7