3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1288-1G
PC1288-5G
PC1288-25G
APOSPC1288-1GEA
5560
CZK
APOSPC1288-1G
APOSPC1288-5G
APOSPC1288-25G
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one
- Solubility in water 7.2%.
- Surface tension 14.2 dynes/cm.
Vzorec:
C₄H₃F₅O Bod varu: 42 °C Hustota: 1,284 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094116 CAS číslo: 374-41-4 |