Tisk…
2H-Nonafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1286-100G PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA 21730 CZK
APOSPC1286-100G APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Vzorec: C₄HF₉
Bod varu: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094114
CAS číslo: 680-17-1
UN: 3163
ADR: 2.2,