Tisk…
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1282-1G PC1282-25G PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA 5660 CZK
APOSPC1282-1G APOSPC1282-25G APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Vzorec: C₁₃H₈F₆O₂
Bod tání: 119…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247736
CAS číslo: 2092-87-7