Tisk…
3-Fluoro-1-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 1160 CZK
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Vzorec: C₃H₇FO
Bod varu: 127,5…128 °C/40mmHg
Hustota: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039548
CAS číslo: 462-43-1
UN: 1987
ADR: 3,II