1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1278-5G
PC1278-100G
PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA
622
CZK
APOSPC1278-5G
APOSPC1278-100G
APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175.55 Bod varu: 114…116 °C/24mmHg Bod tání: 63…64 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00215833 CAS číslo: 350-31-2 |