Tisk…
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Dichloroperfluorooctane
PC1274-5G
APOSPC1274-5GEA 2320 CZK
APOSPC1274-5G
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane 99%
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane
Vzorec: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Bod varu: 115 °C/200mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155747
CAS číslo: 647-25-6