3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1269-1G
PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA
3410
CZK
APOSPC1269-1G
APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Vzorec:
C₄H₃Br₂F₅ Bod tání: 123 °C Hustota: 1,994 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094110 CAS číslo: 378-69-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...