Tisk…
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1268-25G PC1268-5G
APOSPC1268-25GEA 12240 CZK
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Vzorec: C₃H₃ClF₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862016
CAS číslo: 113402-77-0