Tisk…
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1267-100G PC1267-25G
APOSPC1267-100GEA 25960 CZK
APOSPC1267-100G APOSPC1267-25G
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal
Vzorec: C₈H₁₅F₃O₂
Bod varu: 143,2…143.3 °C/751mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094109
CAS číslo: 2925-42-0